Learn More
Clorhidrato de 4-(benciloxi)anilina, TRC
Código de producto. 30344463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344463 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30344463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB285490100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
CAS 51388-20-6
Fórmula molecular C16 H20 F N3 O2 S
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-[4-(4-fluorofenil)-5-metil-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 337.412
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.126
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.