Learn More
Clorhidrato de 4-(benciloxi)anilina, TRC
Código de producto. 30348341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348341 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30348341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB285490250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
CAS 51388-20-6
Fórmula molecular C16 H20 F N3 O2 S
Cantidad 250 g
Sinónimo 4-(Phenylmethoxy)benzeneamine Hydrochloride, 4-(Phenylmethoxy)aniline Hydrochloride, 4-Benzyloxyaniline Hydrochloric Acid Salt, 4-Benzyloxyphenylamine Hydrochloride, 4-[(Phenylmethyl)oxy]aniline Hydrochloride, p-(Benzyloxy)aniline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O2S/c1-10(2)14-11(3)15(12-6-8-13(17)9-7-12)19-16(18-14)20(4)23(5,21)22/h6-10H,1-5H3
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-[4-(4-fluorofenil)-5-metil-6-propan-2-ilpirimidin-2-il]-N-metilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 337.412
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.126