Learn More
4-Benziloxi-6-cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463677 250 mg 250 miligramos
11397189 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27390.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 405930-65-6 | C11H9ClN2O | 220.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405930-65-6
Fórmula molecular C11H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 220.66
Número MDL MFCD06798234
Clave InChI KXDXFVQZZGSEBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-6-chloropyrimidine, 6-benzyloxy-4-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-phenylmethoxy, acmc-20amoq, 4-chloro-6-benzyloxypyrimidine, pyrimidine,4-chloro-6-phenylmethoxy
PubChem CID 22599871
Nombre IUPAC 4-(benzyloxy)-6-chloropyrimidine
SMILES ClC1=NC=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.66
Porcentaje de pureza 95%