Learn More
4-(benciloxi)-5-metoxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole |
| CAS | 2450-25-1 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(Benzyloxy)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-4-(phenylmethoxy)-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-8-7-14-13(9-10-17-14)16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]ccc2c1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-4-fenilmetoxi-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 253.296 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.11 |