Learn More
4-Benciloxi-5-bromo-2-cloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322819 1 g 1 g
15453757 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27706.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 205672-19-1
Fórmula molecular C11H8BrClN2O
Peso molecular (g/mol) 299.552
Número MDL MFCD06798237
Clave InChI PFOACTPILUWRCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy, pubchem6890, acmc-20aig5, 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 2-chloro-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine, 5-bromanyl-2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine
PubChem CID 10732937
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloro-4-fenilmetoxipirimidina
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2Br)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.56
Porcentaje de pureza 97%