Learn More
4'-benciloxi-3'-nitroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone |
| CAS | 14347-05-8 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Benzyloxy-3-Nitroacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO4/c1-11(17)13-7-8-15(14(9-13)16(18)19)20-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(3-nitro-4-fenilmetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 271.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0845 |