Learn More
4-Benciloxi--metoxifenilacetonitrilo,3-metoxifenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11354256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354256 250 mg 250 miligramos
11344256 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19331.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1700-29-4
Fórmula molecular C16H15NO2
Peso molecular (g/mol) 253.301
Número MDL MFCD00016394
Clave InChI KSOYPRFHKIOHMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl acetonitrile, 4-benzyloxy-3-methoxybenzyl cyanide, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, acmc-209vuk, 4-benzyl-oxy-3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxy-4-benzyloxyphenyl acetonitrile
PubChem CID 297963
Nombre IUPAC 2-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenilo)acetonitrilo
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC#N)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 68°C to 70°C
Punto de ebullición 195°C (1 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Beilstein 2702492
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Porcentaje de pureza 97%