Learn More
Ácido 4-benciloxi-3-metoxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 29973-91-9 |
| Fórmula molecular | C16H16O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Methoxy-4-benzyloxphenylacetic Acid, NSC 169521 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O4/c1-19-15-9-13(10-16(17)18)7-8-14(15)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1cc(CC(=O)O)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 272.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1049 |