Learn More
4-benciloxi-3-metoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-3-methoxyphenol |
| CAS | 40232-88-0 |
| Fórmula molecular | C14 H14 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O3/c1-16-14-9-12(15)7-8-13(14)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(O)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-4-fenilmetoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0943 |