Learn More
Alcohol 4-benciloxi-3-metoxibencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367289 5 g 5 g
11377289 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27443.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33693-48-0
Fórmula molecular C15H16O3
Peso molecular (g/mol) 244.29
Número MDL MFCD00004640
Clave InChI PDBXFVPMVYQICB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl methanol, 4-benzyloxy-3-methoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, acmc-20amos, o-benzylvanillyl alcohol, 4-o-benzyl vanillyl alcohol, vanillyl alcohol benzyl ether
PubChem CID 98832
Nombre IUPAC (3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)metanol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CO)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Porcentaje de pureza 98%