Learn More
Ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 1486-53-9 |
| Fórmula molecular | C15H14O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid, NSC 16714, O-Benzylvanillic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O4/c1-18-14-9-12(15(16)17)7-8-13(14)19-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metoxi-4-fenilmetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0892 |