Learn More
Éster metílico del ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30332959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30332959 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2864551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 56441-97-5
Fórmula molecular C16H16O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Methyl 3-Methoxy-4-(benzyloxy)benzoate, Methyl 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O4/c1-18-15-10-13(16(17)19-2)8-9-14(15)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1
Nombre IUPAC 3-metoxi-4-fenilmetoxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 272.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1049
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.