Learn More
Éster metílico del ácido 4-benciloxi-3-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56441-97-5 |
| Fórmula molecular | C16H16O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 3-Methoxy-4-(benzyloxy)benzoate, Methyl 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O4/c1-18-15-10-13(16(17)19-2)8-9-14(15)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-4-fenilmetoxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 272.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1049 |