Learn More
4-benciloxi-3-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30338049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338049 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30338049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28598110G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 2426-87-1
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzaldehyde, 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-O-Benzylvanillin, Benzylvanillin, NSC 208757, NSC 22599, NSC 44876, O-Benzylvanillin, Vanillin Benzyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 3-metoxi-4-fenilmetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943