Learn More
4-Benciloxi-3-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497736 25 g 25 g
11407746 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14716.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2426-87-1 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 1,2-bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionic acid1. It was also used in first enantioselective total synthesis of a neurotrophic (-)-talaumidin. 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde reacts with benzohydrazide to yield (E)-N?-(4-benzyloxy-3-methoxybenzylidene)benzohydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-benciloxi-3-metoxibenzaldehído se utilizó en la síntesis de ácido 1,2-bis(4-benciloxi-3-metoxifenilo)-3-hidroxi-propiónico1. También se utilizó en la primera síntesis total enantioselectiva de una (-)-talaumidina neurotrófica. El 4-benciloxi-3-metoxibenzaldehído reacciona con benzohidrazida para producir (E)-N′-(4-benciloxi-3-metoxibencilideno)benzohidrazida.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2426-87-1
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Número MDL MFCD00003365
Clave InChI JSHLOPGSDZTEGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde, benzylvanillin, o-benzylvanillin, vanillin benzyl ether, unii-5knc2tsw9g, 4-benzyloxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy-4-phenylmethoxy, 5knc2tsw9g, 3-methoxy-4-phenylmethoxy benzaldehyde
PubChem CID 75506
Nombre IUPAC 3-metoxi-4-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 61°C to 65°C
Punto de ebullición 213°C to 215°C (3.5 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1464258
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 98%