Learn More
4'-Benciloxi-3'-metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318165 5 g 5 g
11308165 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08430.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1835-11-6 | Molecular Formula: C16H16O3 | Molecular Weight: 256.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1835-11-6
Fórmula molecular C16H16O3
Peso molecular (g/mol) 256.301
Número MDL MFCD00017326
Clave InChI HRUAWSQBQLYDKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-3'-methoxyacetophenone, 4-benzyloxy-3-methoxyacetophenone, acetophenone, 4'-benzyloxy-3'-methoxy, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 99215
Nombre IUPAC 1-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1885776
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98%