Learn More
Ácido 4-benciloxi-3-metoxi-6-nitrofenilpirúvico, TRC
Código de producto. 30329635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329635 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB286400500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrophenylpyruvic Acid
CAS 2495-79-6
Fórmula molecular C17 H15 N O7
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO7/c1-24-15-8-12(7-14(19)17(20)21)13(18(22)23)9-16(15)25-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8-9H,7,10H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COc1cc(CC(=O)C(=O)O)c(cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 3-(5-metoxi-2-nitro-4-fenilmetoxifenil)-2-oxopropanoico
Peso molecular (g/mol) 345.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.0849