Learn More
Ácido 4-(benciloxi)-3-fluorofenilborónico, 97 %, cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10633413 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10633413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00842DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)-3-fluorophenylboronic acid
CAS 133057-83-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H12BFO3
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H3(F)B(OH)2
Número MDL MFCD00994627
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
Clave InChI DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Nombre IUPAC Ácido (3-fluoro-4-fenilmetoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 246.044
PubChem CID 2737788
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.04
Porcentaje de pureza 97%