Learn More
4-(Benciloxi)-3-[(dimetilamino)metil]-5-metoxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Benzyloxy)-3-[(dimethylamino)methyl]-5-methoxyindole |
| CAS | 2433-36-5 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N . C6 H13 O9 P . H2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-N,N-dimethyl-4-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-methanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N.C6H13O9P.H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;/h6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13);1H2/t;2?,3-,4?,5?,6+;/m.0./s1 |
| SMILES | O.NC1CCCCC1.OCC2O[C@H](OP(=O)(O)O)C(O)C(O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | ciclohexanamina;[(2R,5R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il] dihidrógeno fosfato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 377.325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.145 |