Learn More
Ácido 4-benciloxi-3-clorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15429807 1 g 1 g
15439807 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15429807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53033.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 845551-44-2
Fórmula molecular C13H12BClO3
Peso molecular (g/mol) 262.496
Número MDL MFCD04115642
Clave InChI AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-chlorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-phenylmethoxy phenyl, b-3-chloro-4-phenylmethoxy phenyl-boronic acid, akos brn-0594, acmc-209pvk, 4-benzyloxy-3-chlorophenylboro
PubChem CID 3763657
Nombre IUPAC ácido (3-cloro-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)Cl)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3-chlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 154°C to 162°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.5
Porcentaje de pureza 98%