Learn More
Ácido 4-benciloxi-3,5-dimetilbenzoico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353576 1 g 1 g
11363576 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14536.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97888-80-7 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97888-80-7
Fórmula molecular C16H16O3
Peso molecular (g/mol) 256.301
Número MDL MFCD00272572
Clave InChI JABUPJCJZZNUFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoate
PubChem CID 2733993
Nombre IUPAC 3,5-dimetil--ácido4-ácido fenilmetoxibenzoato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OCC2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 157°C to 160°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5045861
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza ≥98%