Learn More
Ácido 4-benciloxi-2-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490018 1 g 1 g
15400028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53266.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 847560-49-0 | C14H15BO3 | 242.081 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847560-49-0
Fórmula molecular C14H15BO3
Peso molecular (g/mol) 242.081
Número MDL MFCD03788404
Clave InChI VCDFDGOVNBMYRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-methylphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid, 5-benzyloxytoluene-2-boronic acid, acmc-209pwd, 2-methyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronicacid
PubChem CID 2773245
Nombre IUPAC ácido (2-metil-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.08
Porcentaje de pureza 98%