Learn More
Ácido 4-benciloxi-2-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400028 5 g 5 g
15490018 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53266.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 847560-49-0 | C14H15BO3 | 242.081 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847560-49-0
Fórmula molecular C14H15BO3
Peso molecular (g/mol) 242.081
Número MDL MFCD03788404
Clave InChI VCDFDGOVNBMYRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-methylphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid, 5-benzyloxytoluene-2-boronic acid, acmc-209pwd, 2-methyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronicacid
PubChem CID 2773245
Nombre IUPAC ácido (2-metil-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 154°C to 158°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.08
Porcentaje de pureza 98%