Learn More
4-Benciloxi-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456506 5 g 5 g
11446506 1 g 1 g
11466506 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24774.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53937-02-3 | C12H11NO2 | 201.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53937-02-3
Fórmula molecular C12H11NO2
Peso molecular (g/mol) 201.23
Número MDL MFCD04039771
Clave InChI DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-1h-pyridone, 4-benzyloxy-2 1h-pyridone, 4-benzyloxy pyridin-2 1h-one, 4-benzyloxypyridin-2-one, 4-benzyloxy pyridin-2-ol, 4-benzyloxy-2-hydroxypyridine, 4-benzyloxy-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 3607724
SMILES O=C1NC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 194°C to 198°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-(benciloxi)-1,2-dihidropiridin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 97%