Learn More
4-Benciloxi-2-hidroxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378296 5 g 5 g
11368296 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15515.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52085-14-0 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52085-14-0
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Número MDL MFCD01075698
Clave InChI AMLKEDBYDOCGEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-phenylmethoxy, 4-benzyloxy-2-hydroxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-4-phenylmethoxy benzaldehyde, acmc-20amov, 4-benzyloxysalicylaldehyde, 4-benzyloxy-2-hydoxy-benzaldehyde, 4-bezyloxy-2-hydroxy-benzaldehyde, 4-benzyloxy-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 561235
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 5 g
Beilstein 982995
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%