Learn More
4'-Benciloxi-2'-hidroxiacetofenona, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15555946 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15555946 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15555946 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457130010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Punto de fusión 104.0°C to 106.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-benzyloxy-2-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-4-benzyloxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy-phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethan-1-one
Clave InChI AGQNLHOTLJFJCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)O
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4-fenilmetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 242.28
PubChem CID 309257
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación