Learn More
4-(Benciloxi)-2-hidroxi-3-propilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Benzyloxy)-2-hydroxy-3-propylacetophenone |
| CAS | 76833-51-7 |
| Fórmula molecular | C18H20O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-propylacetophenone, 1-[2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)-3-propylphenyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O3/c1-3-7-16-17(11-10-15(13(2)19)18(16)20)21-12-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-11,20H,3,7,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCc1c(O)c(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxi-4-fenilmetoxi-3-propilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1412 |