Learn More
Ácido 4-(benciloxi)-2-fluorofenilborónico, 97 %, anhídrido presente, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782683 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10600923 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00843CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 166744-78-1
Fórmula molecular C13H12BFO3
Peso molecular (g/mol) 246.044
Número MDL MFCD02093064
Clave InChI PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)-2-fluorophenylboronic acid
Nombre de nota May contain varying amounts of anhydride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.04
Porcentaje de pureza 97%