Learn More
Ácido 4-benciloxi-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484097 1 g 1 g
15494097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31488.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114045-96-4 | C14H11FO3 | 246.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114045-96-4
Fórmula molecular C14H11FO3
Peso molecular (g/mol) 246.24
Número MDL MFCD12407082
Clave InChI HWQRXVRKZFDKLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-20mjm1, 2-fluoro-4-benzyloxybenzoic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzoicacid, 4-benzyloxy-2-fluoro-benzoic acid
PubChem CID 22314502
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-4-fenilmetoxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.24
Porcentaje de pureza 98%