Learn More
Ácido 4-benciloxi-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359385 250 mg 250 miligramos
11335035 1 g 1 g
11345035 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18521.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166744-78-1
Fórmula molecular C13H12BFO3
Peso molecular (g/mol) 246.044
Número MDL MFCD02093064
Clave InChI PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-4-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.04
Porcentaje de pureza 96%