Learn More
4-Benziloxi-2-cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392389 1 g 1 g
15493657 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27313.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108381-28-8 | Molecular Formula: C11H9ClN2O | Molecular Weight: 220.656 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108381-28-8
Fórmula molecular C11H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 220.656
Número MDL MFCD06798233
Clave InChI SNCGVIVLUWJDQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2-chloropyrimidine, acmc-1c7ci, 4-benzyloxy-2-chloro-pyrimidine, 2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine, pyrimidine,2-chloro-4-phenylmethoxy, pyrimidine, 2-chloro-4-phenylmethoxy
PubChem CID 15133237
Nombre IUPAC 2-cloro-4-fenilmetoxipirimidina
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.66
Porcentaje de pureza 95%