Learn More
Éster metílico del ácido 4-(benciloxi)-2-butinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Benzyloxy)-2-butynoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 149125-61-1 |
| Fórmula molecular | C12H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Phenylmethoxy)-2-butynoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Benzyloxy-2-butynoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O3/c1-14-12(13)8-5-9-15-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OC)C#CCOCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(benciloxi)but-2-inoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.08 |