Learn More
4-benciloxi-2-bromonitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-2-bromonitrobenzene |
| CAS | 165190-62-5 |
| Fórmula molecular | C13 H10 Br N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10BrNO3/c14-12-8-11(6-7-13(12)15(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-nitro-4-fenilmetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 308.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.9844 |