Learn More
4-Benciloxi-2-(2'-carbometoxi)tiofenilnitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-2-(2'-carbomethoxy)thiophenylnitrobenzene |
| CAS | 329217-03-0 |
| Fórmula molecular | C21 H17 N O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Benzyloxy-2-(2-Carbomethoxy)Thiophenylnitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17NO5S/c1-26-21(23)17-9-5-6-10-19(17)28-20-13-16(11-12-18(20)22(24)25)27-14-15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,14H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Sc2cc(OCc3ccccc3)ccc2[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-nitro-5-fenilmetoxifenil)sulfanilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 395.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.0827 |