Learn More
4-Benciloxi-2-(2'-carbometoxi)tiofenilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-2-(2'-carbomethoxy)thiophenylaniline |
| CAS | 329217-05-2 |
| Fórmula molecular | C21 H19 N O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Benzyloxy-2-(2-Carbomethoxy)Thiophenylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19NO3S/c1-24-21(23)17-9-5-6-10-19(17)26-20-13-16(11-12-18(20)22)25-14-15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,14,22H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Sc2cc(OCc3ccccc3)ccc2N |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-5-fenilmetoxifenil)sulfanilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 365.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1086 |