Learn More
4-Benciloxi-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143054 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10143054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4541-14-4 | C11H16O2 | 180.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4541-14-4
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD00155211
Clave InChI TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy butan-1-ol, 4-benzyloxy-1-butanol, 1-butanol, 4-phenylmethoxy, 1-butanol, 4-benzyloxy, 4-benyloxybutanol, 4-benzyloxybutanol, 4-benzyloxybutan-1-ol, 4-benzyloxybutyl alcohol, acmc-1agsb
PubChem CID 562212
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxibutan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-1-butanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0260g/mL
Punto de ebullición 216°C to 256°C
Temperatura de inflamación 109°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2O(CH2)4OH
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.026
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxy-1-butanoL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.