Learn More
4-Benciloxi-1-bromobutano (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-1-bromobutane |
| CAS | 60789-54-0 |
| Fórmula molecular | C11H15BrO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ether, benzyl 4-bromobutyl (6CI), [(4-Bromobutoxy)methyl]benzene, 1-(Benzyloxy)-4-bromobutane, 1-Bromo-4-(benzyloxy)butane, 4-(Benzyloxy)butyl bromide, 4-Bromobutyl phenylmethyl ether, Benzyl 4-bromobutyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2 |
| SMILES | BrCCCCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromobutoximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 243.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0306 |