Learn More
4-Benciloxi-1-bromobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxy-1-bromobenzene |
| CAS | 6793-92-6 |
| Fórmula molecular | C13H11BrO |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11BrO/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-fenilmetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 263.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.9993 |