Learn More
4-Benciloxi-1-bromo-2-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433857 5 g 5 g
15443857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30053.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185346-79-6
Fórmula molecular C13H10BrFO
Peso molecular (g/mol) 281.124
Número MDL MFCD09801041
Clave InChI BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
PubChem CID 22273933
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Punto de fusión 33°C to 35°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.13
Porcentaje de pureza 98%