Learn More
4-benciloxazolidina-2,5-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyloxazolidine-2,5-dione |
| CAS | 583-47-1 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c12-9-8(11-10(13)14-9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,13) |
| SMILES | O=C1NC(Cc2ccccc2)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 4-bencil-1,3-oxazolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0582 |