Learn More
Clorhidrato de ácido 4-bencilmorfolina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15555206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15555206 5 g 5 g
15545206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 135072-15-0
Fórmula molecular C12H15NO3·ClH
Peso molecular (g/mol) 257.72
Clave InChI CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
Nombre IUPAC ácido 4-bencilmorfolino-2-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión 244.0°C to 248.0°C
Análisis elemental 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
Espectro infrarrojo Authentic
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.72
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.