Learn More
4-bencilmorfolina-2-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30346492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346492 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30346492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB535160100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile
CAS 126645-52-1
Fórmula molecular C12H14N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-(Phenylmethyl)-2-morpholinecarbonitrile, 2-Cyano-4-benzylmorpholine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-7,9-10H2
SMILES N#CC1CN(Cc2ccccc2)CCO1
Nombre IUPAC 4-bencilmorfolina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 202.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1106