Learn More
4-bencilidenaminoantipirina, Mikromol™
Código de producto. 30052315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052315 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052315 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0052.500025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-bencilidenoaminoantipirina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylideneaminoantipyrine
CAS 83-17-0
Nombres de analitos o componentes 4-Benzylideneaminoantipyrine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H17 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Benzylideneaminoantipyrine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17N3O/c1-14-17(19-13-15-9-5-3-6-10-15)18(22)21(20(14)2)16-11-7-4-8-12-16/h3-13H,1-2H3/b19-13+
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)\N=C\c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-[(E)-bencilidenoamino]-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 291.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1372 g/mol