Learn More
4-Bencilciclohexan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzylcyclohexan-1-one |
| CAS | 35883-77-3 |
| Fórmula molecular | C13H16O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(Phenylmethyl)cyclohexanone, 4-Benzylcyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2 |
| SMILES | O=C1CCC(Cc2ccccc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-bencilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1201 |