Learn More
4-bencilanilina, TRC
Código de producto. 30342534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342534 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2300051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzylaniline
CAS 1135-12-2
Fórmula molecular C13H13N
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-(Phenylmethyl)benzenamine, α-Phenyl-p-toluidine, 4-(Phenylmethyl)aniline, 4-Aminodiphenylmethane, 4-Benzylbenzenamine, 4-Benzylphenylamine, p-Aminodiphenylmethane, p-Benzylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,14H2
SMILES NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 4-bencilanilina
Peso molecular (g/mol) 183.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1