Learn More
4-bencil-4-piperidinol, TRC
Código de producto. 30348299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348299 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30348299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2887701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-4-piperidinol
CAS 51135-96-7
Fórmula molecular C12 H17 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Piperidinol, 4-(phenylmethyl)-, 4-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-Benzyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-4-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-4-phenylmethylpiperidine, NSC 83237
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c14-12(6-8-13-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
SMILES OC1(Cc2ccccc2)CCNCC1
Nombre IUPAC 4-bencilpiperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 191.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131