Learn More
4-bencil-4-piperidinol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Benzyl-4-piperidinol |
| CAS | 51135-96-7 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Piperidinol, 4-(phenylmethyl)-, 4-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-Benzyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-4-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-4-phenylmethylpiperidine, NSC 83237 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO/c14-12(6-8-13-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2 |
| SMILES | OC1(Cc2ccccc2)CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-bencilpiperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.131 |