Learn More
4-Bencil-4-hidroxiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477587 1 g 1 g
11487587 5 g 5 g
11497587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15664.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51135-96-7 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is a building block used for the synthesis of various compounds, having therapeutic properties, such as synthesis of 4-Benzimidazolyl-piperidinylcarbonyl-piperidine analogs as histamine H3 antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un bloque básico que se utiliza para la síntesis de varios compuestos, que tienen propiedades terapéuticas, como la síntesis de análogos de 4-bencimidazolil-piperidinilcarbonil-piperidina como antagonistas de histamina H3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51135-96-7
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.274
Número MDL MFCD00023147
Clave InChI KJZBZOFESQSBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-benzyl, 4-benzyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenylmethyl, acmc-20amoy, pubchem16262, 4benzyl-piperidin-4-ol, maybridge3_002978, 4-benzyl-piperidin-4-ol, 4-benzyl-4-piperidinol #
PubChem CID 98152
Nombre IUPAC 4-bencilpiperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1(CC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Punto de fusión ∼80°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1451803
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%