Learn More
4-Bencil-2-metil-1,2,4-tiadiazolidina-3,5-diona, TRC
Código de producto. 30345907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345907 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30345907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2857255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Fórmula molecular C10 H10 N2 O2 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo TDZD 8 - Bio-X TM
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
Nombre IUPAC 4-bencil-2-metil-1,2,4-tiadiazolidina-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 222.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0463