Learn More
(4-Bencil-1,4-oxazinan-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10583012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583012 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10552852 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12413DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 110859-47-7
Fórmula molecular C12H18N2O
Peso molecular (g/mol) 206.289
Número MDL MFCD02682010
Clave InChI CKZVBXBEDDAEFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-benzyl-1,4-oxazinan-2-yl methylamine, 4-benzyl-2-morpholinyl methanamine, 4-benzylmorpholin-2-yl methylamine, 2-morpholinemethanamine, 4-phenylmethyl, 2-aminomethyl-4-benzylmorpholine, 2-morpholinemethanamine,4-phenylmethyl, 1-4-benzylmorpholin-2-yl methanamine, 4-phenylmethyl-2-morpholinyl methanamine
PubChem CID 2776360
Nombre IUPAC (4-bencilmorfolin-2-il)metanamina
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Benzyl-1, 4-oxazinan-2-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 97%